Hand-Pads, medium, 7440, Scotch-Brite™
Lieferant: 3M
Scotch-Brite™
MMMA07440EA 149 EUR
MMMA07440
Hand-Pads, medium, 7440, Scotch-Brite™
Wischtücher Reinigungskits und -Pads
Dieses kompakte und dichte Pad ist das aggressivste und robusteste für die schnelle Entfernung von Stoffen. Es eignet sich ausgezeichnet für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, das Grobschleifen und die Endbearbeitung. Es kann mit der Hand, mit einem Handblock oder mit einem Inline-Schleifgerät verwendet werden.
  • Schnelle Entfernung von Kontaminanten und Oxiden bei den anspruchsvollsten Reinigungs- und Endbearbeitungsanwendungen.
  • Ähnliche Leistung wie Stahlwolle, Stufe 4
Schleifmineral: Aluminiumoxid mittlerer Qualität.