Hand-Pads, vorgeschnittene Rollen, Scotch-Brite™
Lieferant: 3M
Scotch-Brite™
MMMA07904EA 313 EUR
MMMA07904
Hand-Pads, vorgeschnittene Rollen, Scotch-Brite™
Wischtücher Reinigungskits und -Pads
Vorperforierte, gebrauchsfertige Scotch-Brite™ Handpads mit einem neuen superscharfen 3M-Schleifmittel für aggressiveren Schnitt ohne erhöhte Grobheit. Sie können zum Schleifen von schwierigen Stellen vor dem Auftragen von Ätzprimer verwendet werden, beispielsweise in der Transportindustrie oder bei anderen Reparaturprozessen. Die Pads lassen sich einfach einzeln abgeben.
  • Längerer Gebrauch und somit wirtschaftlicher
  • Schnellere, einfachere Entfernung
  • Besserer Abrieb, ultimative Endbearbeitung