1,1-Dichlorethylen
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyme: Vinylidenchlorid1,1-Dichlorethen
EHERC12422400EA 41 EUR
EHERC12422400
1,1-Dichlorethylen
1,1-Dichlorethylen
Formel: C₂H₂Cl₂
Molecular Weight: 96,94 g/mol
Siedepunkt: 31,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –122 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –25 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011653
CAS-Nummer: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
UN: 1303
ADR: 3,I
Merck Index: 12,10134