Sedimentiergefäße, Imhoff
Lieferant: Brand
BRND388000EA 35.05 EUR
BRND388000
Sedimentiergefäße, Imhoff
Trichter Sedimentiergefäße
Styrol-Acrylnitril-Copolymer (SAN), PP Schraubkappe.
  • Transparent wie Glas
  • Einfache Entleerung durch Stopfen
Graduierung: 0 - 2 ml:0,1/ 2 - 10 ml:0,5/ 10 - 40 ml:1/ 40 - 100 ml:2; 100 - 1000 ml:10