1-Octen
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: 1-OctylenCaprylen
EHERC15711300EA 29.32 EUR
EHERC15711300 EHERCA15711300
1-Octen
1-Octen
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –102 °C
Dichte: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009548
CAS-Nummer: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770