Spritzen-Dilutoren, Microlab® Serie 600
Lieferant: Hamilton
Microlab®
613-1568EA 7590 EUR
613-1568 613-1627
Spritzen-Dilutoren, Microlab® Serie 600
Verdünner Mikroliterspritzen-Verdünner
Der Doppel-Spritzendilutor Microlab® 600 ist ein halbautomatisches Liquid-Handling-Gerät für Verdünnungen bis 1:50 000 in einem einzigen Schritt. Die präzisen Schrittmotoren bieten höchste Positioniergenauigkeit über die gesamte Bandbreite der blasenfreien Hamilton Prime-Spritzen (BFP) mit Volumina von 10 µl bis 50 ml. Der inerte Flüssigkeitsweg und das Spülen des Schlauchs mit Lösungsmittel zwischen den jeweiligen Proben minimiert die Probenverschleppung selbst für die empfindlichsten Verfahren. Der Basic Controller verfügt über einen Schnellstart-Bildschirm zur Vorbereitung und Programmierung von Verdünner- und Probenvolumina. Der Controller ermöglicht außerdem die grafische Darstellung des Pumpenstatus und die Animation des Flüssigkeitswegs.
  • Spart Zeit und vermeidet Verschwendung von Puffern während der Probenvorbereitung
  • System mit Direktverdrängung sorgt für mehr als 99% Genauigkeit
  • Bessere Reproduzierbarkeit bei gleichzeitiger Vereinfachung der Konformität nach GLP/GMP, FDA, EPA und ISO
  • Auf NIST rückführbare Kalibrierung
  • Großer Touchscreen-Bildschirm mit Neigungsfunktion für die optimale Darstellung inkl. Vorrichtung für die Wandmontage
  • Blasenfreie Kolbenspitze der Prime-Spritze verhindert Totvolumen am Ende der Spritze und reduziert die Anzahl der erforderlichen Ansaugzyklen
Advanced-Controller-Option:
Assistenten- und Favouritenmenü für das schnelle Aufrufen von häufig genutzten Assistenten-Setups
Benutzerdefinierte Methodenprogrammierung für Anwendungen, die nicht durch Standard-Assistenten abgedeckt sind
2 GB Speicherkapazität zum Speichern, Archivieren und Weitergeben von Methoden
Software-Updates stehen online zum Herunterladen bereit
Für weitere Informationen über die Microlab® 600 Dispenser wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor Vertriebszentrum.
Syringe drive mechanism: Stepper Motor
Lieferumfang: Die Dilutoren werden komplett mit Concorde-Fühler, Universalventilen, Füll- und Ablass-Schlauch, Zubehörhalterung und länderspezifischem Netzkabel geliefert. Es kann zwischen zwei Spritzen gewählt werden. Wenn die Spritzengröße bei der Bestellung nicht angegeben wird, ist im Lieferumfang eine 2,5-ml- und eine 250-µl-Spritze enthalten.
Bitte beachten If you do not want the standard syringes and you are using web order, please add the syringe product numbers in the Special Instructions field before you submit the order.