2,4,4-Trimethyl-2-penten ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B20773.22EA 451 EUR
B20773.22 B20773.14
2,4,4-Trimethyl-2-penten ≥97%
2,4,4-Trimethyl-2-penten
Purity: 97%
CAS No.: 107-40-4
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: -1°(29°F)
Refractive Index: 1.4160
Melting Point: -106°
Boiling Point: 103-105°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008902
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 103…105 °C
Schmelzpunkt: –106 °C
Dichte: 0,720
Flammpunkt: –1 °C (29 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 107-40-4
EINECS: 203-488-5
UN: 3295
ADR: 3,II