1-Brom-4-chlorbenzol

Lieferant: Honeywell Chemicals

HONE62190.9050EA 0 EUR
HONE62190.9050
1-Brom-4-chlorbenzol
1-Brom-4-chlorbenzol
Formel: C₆H₄BrCl
Molecular Weight: 191,45 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Dichte: 1,576 g/cm³ (71 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000600
CAS-Nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR