1-Brom-4-chlorbenzol
Lieferant: Molekula
MOLE18342222-1KGEA
0
EUR
MOLE18342222-1KG
1-Brom-4-chlorbenzol
1-Brom-4-chlorbenzol
Formel:
C₆H₄BrCl Molecular Weight: 191,45 g/mol Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 66…68 °C Dichte: 1,576 g/cm³ (71 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000600 CAS-Nummer: 106-39-8 EINECS: 203-392-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...