Schnelltrockner, TG 200
Lieferant: Retsch
RETS70.760.0001EA 8650 EUR
RETS70.760.0001
Schnelltrockner, TG 200
Exsikkatoren Wirbelschichttrockner
Der Labortrockner TG 200 ist in der Qualitätskontrolle, Probenvorbereitung oder Forschung und Entwicklung universell einsetzbar. Das Trocknungsgerät ermöglicht die schonende Trocknung von Schüttgütern aus dem organischen, anorganischen, chemischen oder pharmazeutischen Bereich ohne punktuelle Überhitzung.
  • Schonende Trocknung, Auflockerung und Durchmischung auch von thermolabilen Stoffen
  • Sehr kurze Trocknungszeiten (~ 5 bis 20 Minuten)
  • Starkes Gebläse für optimalen Luftdurchsatz
  • Einfache Handhabung
  • Intervallbetrieb für bessere Durchmischung der Wirbelschicht
  • Vielseitig einsetzbar durch verschiedene Behälter und Abluftfilter
  • Speicherung von bis zu 9 SOPs
  • Hohe Standzeiten dank bürstenlosem Motor
Das starke Gebläse des Labortrockners sorgt für einen optimalen Luftdurchsatz. Dadurch werden die zu trocknenden Produkte aufgelockert und gut durchmischt, was zu kurzen Trocknungszeiten führt. Im Intervallbetrieb wird die Wirbelschicht noch besser durchmischt.
Temperatur, Trocknungszeit und Gebläse können digital eingestellt werden und lassen sich stufenlos regeln. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Material grob, fein, kristallin, faserig oder blättrig ist.