5-Methyl-2-pyridon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-methylpyridin
AC35768DA AC35768EA AC35768EE 357680050
MAYBAC35768DAEA 0 EUR
MAYBAC35768DA MAYBAC35768EA MAYBAC35768EE ACRO357680050
5-Methyl-2-pyridon 97%
5-Methyl-2-pyridon
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Schmelzpunkt: 181…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03092888
CAS-Nummer: 91914-06-6
EINECS: 213-713-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
GC ≥96.0 %