4-Nitrophenylhydrazin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB09059.10EA
0
EUR
MAYBBTB09059.10
MAYBBTB09059.50
MAYBBTB09059.1
4-Nitrophenylhydrazin
4-Nitrophenylhydrazin
Formel:
(C₆H₄(NO₂))NHNH₂ Molecular Weight: 153,14 g/mol Schmelzpunkt: 210…212 °C |
CAS-Nummer:
100-16-3 EINECS: 202-824-8 UN: 3376 ADR: 4.1,I Merck Index: 12,06721 |