Methylacrylat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: PropensäuremethylesterAcrylsäuremethylester
EHERCA10045400EA 42 EUR
EHERCA10045400
Methylacrylat
Methylacrylat
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
MDL: MFCD00008627
CAS-Nummer: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3,II