Pentachloranisol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentachloranisol
EHERC15950000EA
84
EUR
EHERC15950000
Pentachloranisol
Pentachloranisol
Formel:
C₇H₃Cl₅O Molecular Weight: 280,36 g/mol |
CAS-Nummer:
1825-21-4 |