Butylacrylat, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: AcrylsäurebutylesterPropensäurebutylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

06958-1ML-FEA 34.8 EUR
06958-1ML-F
Butylacrylat, Supelco®
Butylacrylat
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128,17 g/mol
MDL: MFCD00008809
CAS-Nummer: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR