D(-)-Arabinose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALA3131-100GEA 256 EUR
SIALA3131-100G SIALA3131-10G SIALA3131-25G
D(-)-Arabinose, Sigma-Aldrich®
D(-)-Arabinose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Schmelzpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135608
CAS-Nummer: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5