4-Nitrobenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO156990250EA 38.4 EUR
ACRO156990250 ACRO156991000 ACRO156995000
4-Nitrobenzaldehyd 99%
4-Nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
Molecular Weight: 151,12 g/mol
Schmelzpunkt: 105…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007346
CAS-Nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure