4-Nitrobenzaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11655.36EA 457 EUR
A11655.36 A11655.14 A11655.22
4-Nitrobenzaldehyd ≥99%
4-Nitrobenzaldehyd
Purity: 99%
CAS No.: 555-16-8
Molecular Formula: C7H5NO3
Formula Weight: 151.12
Melting Point: 104-106°
Beilstein Reference: 386796
Merck Reference: 14,6587
MDL No.: MFCD00007346
Formel: C₇H₅NO₃
Molecular Weight: 151,12 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 104…106 °C
Dichte: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007346
CAS-Nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 14,6587