4-Nitrobenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB01023.1EA 0 EUR
MAYBSB01023.1 MAYBSB01023.50 MAYBSB01023.10
4-Nitrobenzaldehyd
4-Nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
Molecular Weight: 151,12 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106 °C
Dichte: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007346
CAS-Nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684