4-Nitrobenzaldehyd
Lieferant: Molekula
MOLEM85203039EA
0
EUR
MOLEM85203039
4-Nitrobenzaldehyd
4-Nitrobenzaldehyd
Formel:
C₇H₅NO₃ Molecular Weight: 151,12 g/mol Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 106 °C Dichte: 1,546 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007346 CAS-Nummer: 555-16-8 EINECS: 209-084-5 Merck Index: 12,06684 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...