Filtertrichter, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
258540309 258540403
SCOT258540309EA 39.5 EUR
SCOT258540309 SCOT258540403
Filtertrichter, DURAN®
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterplatte