Benzoesäure ≥99,5%, Zertifiziertes Referenzmaterial für Titrimetrie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: BenzolcarbonsäurePhenylameisensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
12353-25G-FEA 284 EUR
12353-25G-F NOVS12353-25G-F
Benzoesäure ≥99,5%, Zertifiziertes Referenzmaterial für Titrimetrie, Supelco®
Benzoesäure
  • certified by BAM
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…125 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/11/748111.jpg