Benzoesäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: BenzolcarbonsäurePhenylameisensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
73983-5G-FEA 50.1 EUR
73983-5G-F NOVS73983-5G-F
Benzoesäure, Supelco®
Benzoesäure
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Dichte: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/23/26836823.jpg