Natriumbenzoat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Benzoesäure Natriumsalz
103974REA 45.9 EUR
103974R
Natriumbenzoat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumbenzoat
Formel: C₆H₅COONa
Molecular Weight: 144,11 g/mol
Schmelzpunkt: 410…430 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012463
CAS-Nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 7 - 9
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.0 %
Total Cl (Chlorine) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm