Natriumbenzoat, RonaCare®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzoesäure Natriumsalz
1.30176.9026EA
0
EUR
1.30176.9026
1.30176.9025
MERC1.30176.9025_B
Natriumbenzoat, RonaCare®
Natriumbenzoat
Formel:
C₆H₅COONa Molecular Weight: 144,11 g/mol Schmelzpunkt: 410…430 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012463 CAS-Nummer: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 REACH: 01-2119460683-35 Merck Index: 12,08725 |