Mikrobrenner mit Nadelventil
Lieferant: USBECK Laborgeräte
1110 1111
451-0084EA 36.6 EUR
451-0084 451-0085
Mikrobrenner mit Nadelventil
Heizgeräte Gasbrenner
Mikrobrenner, mit Luftregulierung und Nadelventil
Standards: DIN 30665