Drucksprüher LaboPlast®,
Lieferant: Bürkle
LaboPlast®
215-6550EA 43.75 EUR
215-6550
Drucksprüher LaboPlast®,
Flaschen Sprühflaschen
Medienberührte Teile PP, PE, PA glasfaserverstärkt, V2A, FKM, Flasche aus HDPE.
  • Düsendurchmesser 0,6 mm
  • Regulierbarer Sprühstrahl
  • Skala bis 1500 ml
  • Temperatur max. 30 °C
  • Verlängerung für Sprühlanze 30 cm als Zubehör erhältlich
Drucksprüher in robuster Industriequalität für Desinfektion, Reinigung, Pflanzenschutz, Dünnschichtchromatographie, technischen und sanitären Bedarf. Mit der Handpumpe wird im Behälter ein Druck von bis zu 4 bar erzeugt. Anschließend kann per Tastendruck gesprüht werden.
  • Düsendurchmesser 0,6 mm
  • Regulierbarer Sprühstrahl
  • Skala bis 1500 ml
  • Temperatur max. 30 °C
  • Verlängerung für Sprühlanze 30 cm als Zubehör erhältlich
Drucksprüher in robuster Industriequalität für Desinfektion, Reinigung, Pflanzenschutz, Dünnschichtchromatographie, technischen und sanitären Bedarf. Mit der Handpumpe wird im Behälter ein Druck von bis zu 4 bar erzeugt. Anschließend kann per Tastendruck gesprüht werden.