Salicylsäure, feines Pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxybenzoesäure
, o-Hydroxybenzoesäure
1.00635.9019EA
1600
EUR
1.00635.9019
Salicylsäure, feines Pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Salicylsäure
Formel:
(HO)C₆H₄CO₂H Molecular Weight: 138,12 g/mol Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 157…159 °C Dichte: 1,443 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002439 CAS-Nummer: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 13,08411 |