Salicylsäure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäureo-Hydroxybenzoesäure
20655.292EA 64.3 EUR
20655.292
Salicylsäure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Salicylsäure
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Dichte: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002439
CAS-Nummer: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/00/749900.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Melting point 158 - 161 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %