1,4-Dichlorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Dichlorbenzol
A16290.0EEA 59.9 EUR
A16290.0E A16290.36 A16290.22
1,4-Dichlorbenzol ≥99%
1,4-Dichlorbenzol
Purity: 99+%
CAS No.: 106-46-7
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Strong
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 1680023
Merck Reference: 14,3057
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00000604
Formel: C₆H₄Cl₂
Molecular Weight: 147 g/mol
Siedepunkt: 173…174 °C
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Dichte: 1,248
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000604
CAS-Nummer: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3057