1,4-Dichlorbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyme: p-Dichlorbenzol
EHERC12372000EA 24.31 EUR
EHERC12372000
1,4-Dichlorbenzol
1,4-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Molecular Weight: 147 g/mol
Siedepunkt: 173,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000604
CAS-Nummer: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03082