Chlorbenzol ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: PhenylchloridPhenylchlorideMonochlorbenzolBenzolchlorid
103386DEA 168 EUR
103386D
Chlorbenzol ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Molecular Weight: 112,56 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/56/750856.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 0.05 %
Water Max. 0.05 %
Al (Aluminium) Max. 2.0 ppm
Ba (Barium) Max. 1.0 ppm
Ca (Calcium) Max. 5.0 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.5 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.2 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 2.0 ppm
K (Potassium) Max. 1.0 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.5 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 5.0 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.2 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm