Spatel
Lieferant: Bürkle
BURK5313-0180EA 16.9 EUR
BURK5313-0180 BURK5313-0300
Spatel
Spatel
Klinge aus rostfreiem Stahl, mit Holzgriff. Universelles Instrument um Pasten, Cremes etc. einzusammeln, zu teilen, zu vermischen.