Anilin

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr

Synonyme: AminobenzolPhenylamin

EHERCA10262500EA 44 EUR
EHERCA10262500
Anilin
Anilin
Formel: C₆H₅NH₂
Molecular Weight: 93,13 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6,2 °C
Dichte: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007629
CAS-Nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/50/758750.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR