Objektträgerbehälter, LockMailer™
Lieferant: Simport Scientific
LockMailer™
SIMPM950-4MAEA 532 EUR
SIMPM950-4MA
Objektträgerbehälter, LockMailer™
Objektträger-Versandbehälter
Transparent container made of high density polyethylene for mailing or storing slides between the doctor's office and the lab.
  • Nuten auf der Innenseite zur getrennten Aufbewahrung der Objektträger
  • Einzigartiger, manipulations- und auslaufsicherer Schraubverschluss
  • Entwickelt für eine maximale Stabilität auf dem Labortisch mit einem Innenvolumen von nur 12 ml