Nitrobenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
EHERC15557000EA
51
EUR
EHERC15557000
Nitrobenzol
Nitrobenzene
Formel:
C₆H₅NO₂ Molecular Weight: 123,11 g/mol Siedepunkt: 210,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 5,7 °C Dichte: 1,2037 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007043 CAS-Nummer: 98-95-3 EINECS: 202-716-0 UN: 1662 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,06685 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...