Nitrobenzol ≥99,5%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

25929.292EA 0 EUR
25929.292
Nitrobenzol ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Nitrobenzene
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123,11 g/mol
Siedepunkt: 210,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,7 °C
Dichte: 1,2037 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007043
CAS-Nummer: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.5 %
Density (20/4) 1.2 - 1.21
Evaporation residue Max. 50 ppm
Solidification point 5.3 - 5.8 °C
Water Max. 0.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR