Präparierbesteck
Lieferant: RSG Solingen
631-1279EA 75.9 EUR
631-1279
Präparierbesteck
Präparierbestecke
Dissecting set with six parts made from stainless steel, packed in a pouch.
  • Ein Löffelspatel, 150 mm
  • Eine spitze Pinzette, 130 mm
  • Ein Pulverspatel, 150/9 mm
  • Ein Skalpell, 125 mm
  • Eine gerade Schere, 100 mm
  • Ein Spatel mit Klinge, 150 mm