Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Lieferant: BD Medical
BD Vacutainer®
BDAM363048EA 575 EUR
BDAM363048 BDAM368932 BDAM367562UK BDAM367714 BDAM367599UK 613-0835 BDAM363093UK BDAM367562 BDAM367691 613-3984 BDAM363047-1000 BDAM367599
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
PET/PP or glass.
  • With buffered citrate
  • With paper lable
  • Hemogard™ closure
Citrate tubes