Heizplatten, RC-Serie
Lieferant: VELP Scientifica
453-0145EA 513 EUR
453-0145
Heizplatten, RC-Serie
Heizgeräte Heizplatten
Heizplatten aus beschichteter Aluminiumlegierung zur gleichmäßigen Wärmeverteilung. Zur Auswahl stehen Modelle mit einer oder zwei Platten.
  • Gehäuse weist sehr gute chemische Beständigkeit auf
  • Analoge Temperaturregelung