Dimethylsebacat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: Sebacinsäuredimethylester1,10-Decandisäuredimethylester
EHERC15711030EA 41 EUR
EHERC15711030
Dimethylsebacat
Dimethylsebacat
Formel: C₁₂H₂₂O₄
Molecular Weight: 230,3 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,0989 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008472
CAS-Nummer: 106-79-6
EINECS: 203-431-4