Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 3008600
Lieferant: REAGECON
|
|
REGE3008600EA
105
EUR
REGE3008600
Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 3008600
Zinksulfat
Formel:
O₄SZn Molecular Weight: 161,45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011302 CAS-Nummer: 7733-02-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3082 ADR: 9,III |