(±)-β-Citronellol, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-Citronellol
51381-1MLEA 314 EUR
51381-1ML
(±)-β-Citronellol, Supelco®
(±)-β-Citronellol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C
MDL: MFCD00002935
CAS-Nummer: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02354