ortho-Borsäure 4% ± 0,05% in wässriger Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: BorsäureBorhydroxid
31144-2.5LEA 128.19 EUR
31144-2.5L
ortho-Borsäure 4% ± 0,05% in wässriger Lösung, Fluka™
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 3.95 - 4.05 %