ortho-Phosphorsäure ≥85%

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: OrthophosphorsäurePhosphorsäure

HONE17644.2500EA 0 EUR
HONE17644.2500 HONE17644-2.5L
ortho-Phosphorsäure ≥85%
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR