L-Threonin
Lieferant: PanReac AppliChem
A1419.1000EA 309 EUR
A1419.1000
L-Threonin
L-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064270
CAS-Nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1