Erythrosin B Dinatriumsalz
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyme: Erythrosin 239C.I. 45430
EHERC13205000EA 44 EUR
EHERC13205000
Erythrosin B Dinatriumsalz
Erythrosin B Dinatriumsalz
Formel: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Molecular Weight: 879,86 g/mol
MDL: MFCD00144257
CAS-Nummer: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8