Erythrosin B Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: Erythrosin 239C.I. 45430
M-Clarity™ quality level = MQ200
E8886-25GEA 88.1 EUR
E8886-25G
Erythrosin B Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Erythrosin B Dinatriumsalz
Formel: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Molecular Weight: 879,86 g/mol
MDL: MFCD00144257
CAS-Nummer: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8