Erythrosin B Dinatriumsalz
Lieferant: RAL (REACTIFS RAL SA)
|
Achtung
|
Synonyme:
Erythrosin 239
, C.I. 45430
720-1142EA
130.21
EUR
720-1142
Erythrosin B Dinatriumsalz
Erythrosin B Dinatriumsalz
Indicator Ph and laboratory reagent use in histo-cytology
Formel:
C₂₀H₆I₄Na₂O₅ Molecular Weight: 879,86 g/mol |
MDL:
MFCD00144257 CAS-Nummer: 16423-68-0 EINECS: 240-474-8 |