2-Chlorbenzaldehydoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL533238-10GEA
108
EUR
SIAL533238-10G
2-Chlorbenzaldehydoxim, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzaldehydoxim
Formel:
C₇H₆ClNO Molecular Weight: 155,58 g/mol |
MDL:
MFCD00016406 CAS-Nummer: 3717-28-0 EINECS: 223-065-9 |